Documenti fondamentali
SML3558
Sigma-Aldrich
CQ211
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,5-Dihydro-8-(6-methoxy-3-pyridinyl)-1-[4-(1-piperazinyl)-3-(trifluoromethyl)phenyl]- 4H -1,2,3-triazolo[4,5-c ]quinolin-4-one, 8‑(6-Methoxypyridin-3-yl)-1-(4-(piperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,5-dihydro-4H-[1,2,3]triazolo[4,5‑c]quinolin-4-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H22F3N7O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
521.49
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C2=C(C3=CC(C4=CC=C(N=C4)OC)=CC=C3N1)N(N=N2)C5=CC=C(C(C(F)(F)F)=C5)N6CCNCC6
Azioni biochim/fisiol
CQ211 is a cell penetrant, selective and highly potent RIOK2 (Right open reading frame kinase 2) inhibitor. CQ211 potently inhibits proliferation of multiple cancer cell lines including MKN-1 and HT-29 cells. It inhibits tumor progression in MKN-1 xenograft model after intraperitoneal administration.
Cell penetrant, selective and highly potent RIOK2 (Right open reading frame kinase 2) inhibitor
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yifan Ouyang et al.
Journal of medicinal chemistry, 65(11), 7833-7842 (2022-05-19)
RIOK2 is an atypical kinase implicated in multiple human cancers. Although recent studies establish the role of RIOK2 in ribosome maturation and cell cycle progression, its biological functions remain poorly elucidated, hindering the potential to explore RIOK2 as a therapeutic