Vai a
SML3527
Ro 08-2750
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,3,4,10-Tetrahydro-7,10-dimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridine-8-carboxaldehyde, 7,10-Dimethyl-2,4-dioxo-2,3,4,10-tetrahydrobenzo[g]pteridine-8-carbaldehyde, 8a-Oxolumiflavin, Ro 082750, Ro08-2750
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H10N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.24
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
, Light yellow to orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(N=C2C(N3)=O)=C(C=C1C=O)N(C)C2=NC3=O
InChI
1S/C13H10N4O3/c1-6-3-8-9(4-7(6)5-18)17(2)11-10(14-8)12(19)16-13(20)15-11/h3-5H,1-2H3,(H,16,19,20)
InChI key
JDEMVNYMYPJJIM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Nerve growth factor (NGF) TrkA-/p75NTR (CD271)-binding and Musashi (MSI1, MSI2) RNA-binding antagonist (blocker, neutralizer).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0949SML2469SML0422
Ro 08-2750 ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3527
Ro 08-2750
4μ8C ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0949
4μ8C
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
color
, Light yellow to orange
color
white to beige
color
faint yellow to dark orange
color
white to beige
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Muta. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)