Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 145.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 603.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1C(=O)N(CC)c2nc(\C=C\c3ccc(OC)c(OC)c3)n(C)c2C1=O
InChI
1S/C20H24N4O4/c1-6-23-18-17(19(25)24(7-2)20(23)26)22(3)16(21-18)11-9-13-8-10-14(27-4)15(12-13)28-5/h8-12H,6-7H2,1-5H3/b11-9+
InChI key
IQVRBWUUXZMOPW-PKNBQFBNSA-N
Gene Information
human ... ADORA2A(135)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description - | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form - | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: 5 mg/mL (clear solution) | solubility - | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color white to beige | color - | color white to beige |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?