SML3465
Toosendanin
≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
(1S,2aR,3aS,3bS,4R,5aR,6R,7S,9S,9aS,9bR,11R,11aR,14S)-1-(furan-3-yl)-4,9,14-trihydroxy-3b,6,11a-trimethyl-10-oxotetradecahydro-1H-6,9a-(methanooxymethano)naphtho[1′,2′:6,7]indeno[1,7a-b]oxirene-7,11-diyl diacetate, 28-Deacetylsendanin, Chuanliansu
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
C[C@@]1([C@H]2OC(C)=O)[C@]3([C@]([H])(O3)C[C@H]1C4=COC=C4)[C@]5(C)[C@H](O)C[C@@]6([H])[C@@](C)([C@@H]7O)[C@H](OC(C)=O)C[C@H](O)[C@]6(CO7)[C@@]5([H])C2=O
InChI
1S/C30H38O11/c1-13(31)39-20-10-19(34)29-12-38-25(36)26(20,3)17(29)9-18(33)28(5)23(29)22(35)24(40-14(2)32)27(4)16(15-6-7-37-11-15)8-21-30(27,28)41-21/h6-7,11,16-21,23-25,33-34,36H,8-10,12H2,1-5H3/t16-,17-,18+,19-,20+,21+,23-,24-,25+,26+,27+,28+,29+,30+/m0/
NAHTXVIXCMUDLF-RFNFAWMESA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)