Vai a
SML3434
Erucin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(4-Isothiocyanatobutyl)(methyl)sulfane; 4-(Methylthio)butyl isothiocyanate, 1-Isothiocyanato-4-(methylthio)butane, ERU, MTBITC
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.29
UNSPSC Code:
41121801
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to yellow
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CSCCCCN=C=S
InChI
1S/C6H11NS2/c1-9-5-3-2-4-7-6-8/h2-5H2,1H3
InChI key
IHQDGXUYTSZGOG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Erucin (MTBITC) is an orally available, hydrogen sulfide (H2S)-releasing isothiocyanate (ITC) derived from glucoerucin found in the Brassicaceae family of plants (rocket salads), including arugula (Eruca sativa Mill.). Erucin is also formed in vivo through the reduction of sulforaphane, an ITC found in broccoli. Erucin displays neuroprotective, antioxidant, and anticancer efficacy in vitro and in vivo by inducing intracellular reactive oxygen species (ROS) production and Nrf2 activaiton.
Orally available, hydrogen sulfide (H2S)-releasing isothiocyanate (ITC) with neuroprotective, antioxidant, and anticancer efficacy via ROS induction and Nrf2 activation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S6317591378662496
Erucin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3434
Erucin
L-Sulforaphane ≥95% (HPLC), oil
Sigma-Aldrich
S6317
L-Sulforaphane
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), oil
description
97%
description
96%
form
oil
form
oil
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
97%
assay
96%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
color
colorless to yellow
color
light yellow
color
-
color
-
Pittogrammi
Corrosion
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)