S6317
L-Sulforaphane
≥95% (HPLC), oil
Sinonimo/i:
(R)-1-Isothiocyanato-4-(methylsulfinyl)butane, 4-Methylsulfinylbutyl isothiocyanate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
oil
Attività ottica
[α]/D -70 to -90°, c = 1.0 in chloroform-d
Colore
light yellow
Solubilità
DMSO: >5 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CS(=O)CCCCN=C=S
InChI
1S/C6H11NOS2/c1-10(8)5-3-2-4-7-6-9/h2-5H2,1H3/t10-/m1/s1
SUVMJBTUFCVSAD-SNVBAGLBSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research