SML3432
Brevianamide F
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3S,8aS)-hexahydro-3-(1H-indol-3-ylmethyl)-pyrrolo[1,2-a]pyrazine-1,4-dione, cyclo-(L-Trp-L-Pro), cyclo-(tryptophanyl-prolyl)
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
N21[C@@H](CCC2)C(=O)N[C@H](C1=O)Cc3c4c([nH]c3)cccc4
InChI
1S/C16H17N3O2/c20-15-14-6-3-7-19(14)16(21)13(18-15)8-10-9-17-12-5-2-1-4-11(10)12/h1-2,4-5,9,13-14,17H,3,6-8H2,(H,18,20)/t13-,14-/m0/s1
RYFZBPVMVYTEKZ-KBPBESRZSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)