Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 123.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 403.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H26N6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
418.49
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Apilimod, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N4(CCOCC4)c1nc(nc(c1)N\N=C\c3cc(ccc3)C)OCCc2ncccc2
InChI
1S/C23H26N6O2/c1-18-5-4-6-19(15-18)17-25-28-21-16-22(29-10-13-30-14-11-29)27-23(26-21)31-12-8-20-7-2-3-9-24-20/h2-7,9,15-17H,8,10-14H2,1H3,(H,26,27,28)/b25-17+
InChI key
HSKAZIJJKRAJAV-KOEQRZSOSA-N
Biochem/physiol Actions
Apilimod (STA-5326) is a potent, orally active and selective inhibitor of the cytokines IL-12 and IL-23. Apilimod selectively suppresses synthesis of IL-12 and IL-23 by inhibition of phosphotransferase activity of TLR-4 regulator lipid kinase PIKfyve (phosphatidylinositol-3-phosphate 5-kinase). It suppresses Th1 cells response in vivo and reduces inflammatory histopathologic changes. Also, it exhibits strong anti COVID-19 activity in two cell lines (Vero E6:IC50 < 0.08 μM; A549-ACE2:IC50 = 0.007 μM). Apilimod potently reduces entry of SARS-CoV S pseudovirions on 293/hACE2 cells.
potent, orally active and selective IL-12 and IL-23 inhibitor; PIKfyve inhibitor; Exhibit strong anti COVID-19 activity in cell lines
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?