Documenti
SML3369
Sigma-Aldrich
A-674563 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
αS-[[[5-(3-methyl-1H-indazol-5-yl)-3-pyridinyl]oxy]methyl]-benzeneethanamine hydrochloride, (1S)-1-Benzyl-2-(5-(3-methyl-1H-indazol-5-yl)-pyridin-3-yloxy)-ethylamine hydrochloride, (2S)-1-(5-(3-methyl-1H-indazol-5-yl)pyridin-3-yloxy)-3-phenylpropan-2-amine hydrochloride, A 674563 hydrochloride, A674563 hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H22N4O · xHCl
Peso molecolare:
358.44 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
A-674563 is an orally available ATP-competitive pan-AKT (PKB, protein Kinase B) inhibitor (AKT1 Ki = 11 nM) with additional potency against PKA, Cdk2 GSK3β (IC50 = 1.4, 4.2,10 nM, respectively). A-674563 reduces the phosphorylation of cellular Akt substrates (0.1-10 μM; MiaPaCa-2) and enhances paclitaxel efficacy in a PC-3 xenograft model in mice in vivo (40 mg A-674563/kg via p.o. b.i.d. for 21 days, 15 mg paclitaxel/day on days 20, 24, 28).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3