Informazioni su questo articolo
Form:
lyophilized
Biological source:
human heart
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
human heart
Quality Segment
form
lyophilized
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... MYL1(4632), MYL2(4633), MYL3(4634)
Physical form
Lyophilized from ammonium carbonate buffer.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?