Documenti fondamentali
SML3323
Sigma-Aldrich
MS9715
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2S,4R)-1-((S)-2-(9-(4-((4-(5-(7-fluoroquinolin-4-yl)-1-methyl-1H-imidazol-4-yl)-3,5-dimethylbenzyl)amino)butanamido)nonanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-((S)-1-(4-(4-methylthiazol-5-yl)phenyl)ethyl)pyrrolidine-2-carboxamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C58H74FN9O5S
Peso molecolare:
1028.33
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=C(C(C)=CC(CNCCCC(NCCCCCCCCC(N[C@H](C(N2[C@@H](C[C@H](C2)O)C(N[C@H](C3=CC=C(C=C3)C4=C(N=CS4)C)C)=O)=O)C(C)(C)C)=O)=O)=C1)C5=C(N(C=N5)C)C6=CC=NC7=C6C=CC(F)=C7
InChI
1S/C58H74FN9O5S/c1-36-28-40(29-37(2)51(36)52-53(67(8)34-63-52)46-24-27-61-47-30-43(59)22-23-45(46)47)32-60-25-15-17-49(70)62-26-14-12-10-9-11-13-16-50(71)66-55(58(5,6)7)57(73)68-33-44(69)31-48(68)56(72)65-38(3)41-18-20-42(21-19-41)54-39(4)64-35-74-54/h18-
RWXCSOWWDBANDF-LPFSXYLXSA-N
Azioni biochim/fisiol
MS9715 is a potent and highly selective degrader (PROTAC) of NSD3 (Nuclear receptor binding SET domain protein 3) that effectively depletes NSD3 and the associated cMyc oncogenic node. MS9715 comprised of NSD3 antagonist BI-9321 linked to an E3 ligase VHL ligand. It potently inhibits growth of NSD3-dependent hematological cancer cells.
Potent and highly selective degrader (PROTAC) of NSD3 that effectively depletes NSD3 and the associated cMyc oncogenic node
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)