Documenti fondamentali
SML3208
Sigma-Aldrich
CPYPP
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[3′-(2′′-chlorophenyl)-2′-propen-1′-ylidene]-1-phenyl-3,5-pyrazolidinedione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H13ClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.76
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
orange to dark red
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Clc1c(cccc1)C=CC=C2C(=O)N(NC2=O)c3ccccc3
InChI
1S/C18H13ClN2O2/c19-16-12-5-4-7-13(16)8-6-11-15-17(22)20-21(18(15)23)14-9-2-1-3-10-14/h1-12H,(H,20,22)
VVZJFICTTKPNCK-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
CPYPP is a cell permeable potent and selective reversible inhibitor of DOCK2 that binds to DOCK2 DHR-2 domain. CPYPP is a DOCK2-Rac1 interaction inhibitor. It also inhibits DOCK1 and DOCK5. CPYPP potently inhibits metastatic spread of aggressive ROBO1deficient prostate cancer cells through the vasculature of transgenic Zebrafish model.
cell permeable potent and selective reversible inhibitor of DOCK2 that binds to DOCK2 DHR-2 domain
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)