Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
MitoPQ, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
brown to brown-red
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+]1=CC=C(C=C1)C2=CC=[N+](C=C2)CCCCCCCCCC[P+](C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5.[I-].[I-].[I-]
InChI
1S/C39H46N2P.3HI/c1-40-30-25-35(26-31-40)36-27-32-41(33-28-36)29-17-6-4-2-3-5-7-18-34-42(37-19-11-8-12-20-37,38-21-13-9-14-22-38)39-23-15-10-16-24-39;;;/h8-16,19-28,30-33H,2-7,17-18,29,34H2,1H3;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
AOZZGHKENAZYTD-UHFFFAOYSA-K
General description
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?