SML3135
Cinobufagin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
14,15β-Epoxy-3β,16β-dihydroxy-5β,20(22)-bufadienolide 16-acetate, 5β,20(22)-Bufadienolide-3β,16β-diol-14,15β-epoxy 16-acetate, 14,15β-Epoxy-3β,16β-dihydroxy-5β,20(22)-bufadienolide 16-acetate, 5β,20(22)-Bufadienolide-3β,16β-diol-14,15β-epoxy 16-acetate
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@]([C@@H](C(C=C1)=COC1=O)[C@H]2OC(C)=O)(CC[C@@]3([H])[C@@]4([H])CC[C@@]5([H])[C@@]3(CC[C@H](O)C5)C)[C@@]64[C@@H]2O6
InChI
1S/C26H34O6/c1-14(27)31-22-21(15-4-7-20(29)30-13-15)25(3)11-9-18-19(26(25)23(22)32-26)6-5-16-12-17(28)8-10-24(16,18)2/h4,7,13,16-19,21-23,28H,5-6,8-12H2,1-3H3/t16-,17+,18+,19-,21+,22-,23-,24+,25-,26-/m1/s1
SCULJPGYOQQXTK-OLRINKBESA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3