SMB00428
Resibufogenin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
14,15-β-epoxy-3-β-hydroxy-5-β-bufa-20,22-dienolide, Bufogenin, RBG, Recibufogenin, Respigon
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@]12[C@@]3(O[C@@H]3C[C@@H]2C4=COC(C=C4)=O)[C@]5([H])CC[C@]6([H])C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@@]5([H])CC1
InChI
1S/C24H32O4/c1-22-9-7-16(25)11-15(22)4-5-18-17(22)8-10-23(2)19(12-20-24(18,23)28-20)14-3-6-21(26)27-13-14/h3,6,13,15-20,25H,4-5,7-12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-,22+,23-,24-/m1/s1
ATLJNLYIJOCWJE-CWMZOUAVSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)