Vai a
SML3129
NIK SMI1
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-6-(3-((3-Hydroxy-1-methyl-2-oxopyrrolidin-3-yl)-ethynyl)phenyl)-4-methoxypicolinamide, 6-[3-[2-[(3R)-3-Hydroxy-1-methyl-2-oxo-3-pyrrolidinyl]ethynyl]phenyl]-4-methoxy-2-pyridinecarboxamide, NIK small molecule inhibitor 1, NIK-SMI1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 202.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 759.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H19N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
365.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
CHF 202.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(C1=NC(C2=CC(C#C[C@]3(C(N(CC3)C)=O)O)=CC=C2)=CC(OC)=C1)=O
InChI
1S/C20H19N3O4/c1-23-9-8-20(26,19(23)25)7-6-13-4-3-5-14(10-13)16-11-15(27-2)12-17(22-16)18(21)24/h3-5,10-12,26H,8-9H2,1-2H3,(H2,21,24)/t20-/m0/s1
InChI key
LQSHXYHWYGKAMX-FQEVSTJZSA-N
Biochem/physiol Actions
NIK SMI1 is an orally active, ATP site-targeting, potent and selective NF-κB-inducing kinase inhibitor (h/m NIK IC50 = 230/395 pM; hKHS1/hPKD1/hLRRK2 = 49.6/75.2/247.8 nM) that selectively disrupts noncanonical NF-κB signaling (anti-LTβR-induced p52 nuclear translocation IC50 = 70 nM; TNFα-induced p65 RelA nuclear translocation IC50 >2 μM). SMI1 inhibits BAFF receptor- and CD40-mediated singling in cultures (human and murine B-cells) and shows in vivo efficacy in the NZB/W F1 murine experimental lupus model (6-400 mg/kg/day, b.i.d. p.o.).
Orally active NF-κB-inducing kinase (NIK) inhibitor that selectively disrupts noncanonical NF-κB activation with in vivo efficacy in murine experimental lupus model.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3107SML3473SML2883
NIK SMI1 ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3129
NIK SMI1
Glycycoumarin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3107
Glycycoumarin
144DG11 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3473
144DG11
Paquinimod ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2883
Paquinimod
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder or solid
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)