Documenti fondamentali
SML3107
Sigma-Aldrich
Glycycoumarin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(2,4-Dihydroxy-phenyl)-7-hydroxy-5-methoxy-6-(3-methyl-but-2-enyl)-1-benzopyran-2-one, 3-(2,4-Dihydroxyphenyl)-7-hydroxy-5-methoxy-6-(3-methyl-2-buten-1-yl)-2H-1-benzopyran-2-one
Scegli un formato
5 MG
CHF 95.50
25 MG
CHF 308.00
CHF 95.50
Spedizione prevista il17 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 95.50
25 MG
CHF 308.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H20O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 95.50
Spedizione prevista il17 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[o]1c2c(c(c(c(c2)O)CC=C(C)C)OC)cc([c]1=O)c3c(cc(cc3)O)O
InChI
1S/C21H20O6/c1-11(2)4-6-14-18(24)10-19-16(20(14)26-3)9-15(21(25)27-19)13-7-5-12(22)8-17(13)23/h4-5,7-10,22-24H,6H2,1-3H3
NZYSZZDSYIBYLC-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Glycycoumarin is an isoflavone from vegetable roots including licorice that exhibits potent hepatoprotective effects. Glycycoumarin protects hepatocytes through activation of autophagy and mitigation of ER stress/GSK-3 –JNK/CHOP-mitochondria cascade activation. Also, it appears to alleviate acetaminophen-induced liver injury through sustained autophagy.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3