Documenti fondamentali
SML3118
Sigma-Aldrich
Obatoclax mesylate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(2-((3,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylene)-3-methoxy-2H-pyrrol-5-yl)-1H-indole, methanesulfonate salt, GX15-070 mesylate
Scegli un formato
10 MG
CHF 85.00
50 MG
CHF 302.00
CHF 85.00
Spedizione prevista il19 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 85.00
50 MG
CHF 302.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H19N3O · CH4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
413.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 85.00
Spedizione prevista il19 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
dark green to black
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=S(O)(C)=O.CC1=C(NC(C)=C1)/C=C2N=C(C3=CC4=C(N3)C=CC=C4)C=C\2OC
InChI
1S/C20H19N3O.CH4O3S/c1-12-8-13(2)21-16(12)10-19-20(24-3)11-18(23-19)17-9-14-6-4-5-7-15(14)22-17;1-5(2,3)4/h4-11,21-22H,1-3H3;1H3,(H,2,3,4)/b19-10-;
ZFKXDVMHNXPEIY-PEZBNFGJSA-N
Azioni biochim/fisiol
BH3 domain-targeting inhibitor against Bcl-2 family anti-apoptotic proteins with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
Obatoclax (GX15–070) is a BH3 domain-targeting inhibitor against Bcl-2 family anti-apoptotic proteins, including A1/Bfl-1, Bcl-2, Bcl-B, Bcl-w, Bcl-XL, and MCL-1. Obatoclax induces cancer cell apoptosis in cultures (0.05-2 μM) and in vivo (1.25-10 mg/kg via im. ip. or iv. in mice) by overcoming Bcl-2 members-mediated resistance to BAX- or BAK-dependent apoptosis.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)