Vai a
SML1041
Atreleuton
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-N-(3-(5-(4-Fluorophenylmethyl)thien-2-yl)-1-methyl-2-propynyl)-N-hydroxyurea, A8576, ABT 761, VIA-2291
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 120.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 319.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H15FN2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.37
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 120.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +40 to +50°, c = 1 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)Cc2[s]c(cc2)C#C[C@H](N(O)C(=O)N)C
InChI
1S/C16H15FN2O2S/c1-11(19(21)16(18)20)2-7-14-8-9-15(22-14)10-12-3-5-13(17)6-4-12/h3-6,8-9,11,21H,10H2,1H3,(H2,18,20)/t11-/m1/s1
InChI key
MMSNEKOTSJRTRI-LLVKDONJSA-N
Biochem/physiol Actions
Atreleuton is a reversible 5-lipoxygenase inhibitor.
Atreleuton is a reversible 5-lipoxygenase inhibitor. Atreleuton exhibits potent and selective inhibition of leukotriene formation both in vitro and in vivo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SMB0025812346801234668
Atreleuton ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1041
Atreleuton
USP
USP
1234680
Eleutheroside E
Eleutheroside B United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1234668
Eleutheroside B
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
-
assay
-
form
powder
form
solid
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)