Vai a
SML2971
K03861
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-[4-(2-Aminopyrimidin-4-yloxy)phenyl]-3-[4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-trifluoromethylphenyl]urea, AUZ 454, AUZ-454, AUZ454, CCG 269702, CCG-269702, CCG269702, K 03861, K-03861, N-[4-[(2-Amino-4-pyrimidinyl)oxy]phenyl]-N′-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]urea
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 90.10
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 291.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H26F3N7O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
501.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 90.10
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)Nc3ccc(cc3)Oc4n[c]([nH]cc4)=N)CN2CCN(CC2)C
InChI
1S/C24H26F3N7O2/c1-33-10-12-34(13-11-33)15-16-2-3-18(14-20(16)24(25,26)27)31-23(35)30-17-4-6-19(7-5-17)36-21-8-9-29-22(28)32-21/h2-9,14H,10-13,15H2,1H3,(H2,28,29,32)(H2,30,31,35)
InChI key
PWDLXPJQFNVTNL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ATP site-binding, cyclin-competitive, type II CDK2 inhibitor that selectively targets the DFG-out conformation.
K03861 is an ATP site-binding, cyclin-competitive, type II CDK2 inhibitor that selectively targets and locks the kinase in its inactive DFG-out conformation (CDK2 Kd = 50 nM, DFG-out stabilizing CDK2-C118L/A144C mutant Kd = 9.7 nM without vs. 134.1 nM with bound cycB; CDK2-C118L/A144C-cycA IC50 = 0.8 μM), rendering it incompatible for cyclin bining. K03861 selectively inhibits CDK2-C118L/A144C over CycA-bound wt CDK2 by in vitro kinase assay (IC50 = 0.8 vs. >10 μM) and inhibits the proliferation of immortalized multipotent otic progenitor (iMOP) murine cell line (by 81% and 92%, resepectively, at 0.1 and 1.0 μM).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2363SML0858SML0750
K03861 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2971
K03861
AST487 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2363
AST487
SC-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0858
SC-1
TPPU ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0750
TPPU
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)