Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 122.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
, light orange to dark orange-red
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1C(=O)C(=C(C1=O)c6c7c([n](c6)C)cccc7)c2c3c([n](c2)C4CCN(CC4)Cc5ncccc5)cccc3
InChI
1S/C32H29N5O2/c1-35-19-25(23-9-2-4-11-27(23)35)29-30(32(39)34-31(29)38)26-20-37(28-12-5-3-10-24(26)28)22-13-16-36(17-14-22)18-21-8-6-7-15-33-21/h2-12,15,19-20,22H,13-14,16-18H2,1H3,(H,34,38,39)
InChI key
AXRCEOKUDYDWLF-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description >97% (NMR), powder | description ≥99% | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay >97% (NMR) | assay ≥99% | assay ≥98.5% |
| form powder | form powder | form powder | form crystalline powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 400 |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - |
| storage condition desiccated | storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility - | solubility H2O: ≥100 mg/mL |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?