SML2926
FT895
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,3-Dihydro-N-hydroxy-1,1-dimethyl-2-[5-(trifluoromethyl)-2-pyrazinyl]-1H-isoindole-4-carboxamide, FT 895, FT-895, HDTK 070, HDTK-070, HDTK070, N-Hydroxy-1,1-dimethyl-2-(5-(trifluoromethyl)pyrazin-2-yl)isoindoline-4-carboxamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3