Vai a
SML2865
D5D-IN-326
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(2,2,3,3,3-Pentafluoropropoxy)-3-[4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]-5,7-dihydro-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4,6-dione, Compound-326
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 96.80
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 389.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H11F8N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
473.27
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 96.80
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)COc1[n]([c](c3c([nH]c(c3)O)n1)=O)c2ccc(cc2)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C17H11F8N3O4/c18-15(19,17(23,24)25)6-32-14-27-12-10(5-11(29)26-12)13(30)28(14)8-1-3-9(4-2-8)31-7-16(20,21)22/h1-5,26,29H,6-7H2
InChI key
VKDOANVHEBFXOC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
D5D-IN-326 (Compound-326) is an orally available, potent and selective inhibitor of delta-5 desaturase (D5D) that reduces insulin resistance and body weight in a high-fat diet-induced obese mice. It appears that D5D-IN-326 significantly inhibits the progression of atherosclerosis in the aorta of western-diet fed ApoE knockout (KO) mice. It is called Compound-326 in recent J Pharmacol Exp Ther. 2019 Nov;371(2):290-298. (PMID: 31488602) paper.
orally available, potent and selective inhibitor of delta-5 desaturase (D5D)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A8736SML1931SML2871
D5D-IN-326 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2865
D5D-IN-326
A12B4C3 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A8736
A12B4C3
SLV320 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1931
SLV320
Udenafil ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2871
Udenafil
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
yellow
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)