Vai a
SML2853
DASA-58
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(4-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-ylsulfonyl)-1,4-diazepan-1-ylsulfonyl)aniline, CID-44543605, DASA 58, DASA58, ML 203, ML-203, ML203, N,N′-DiArylSulfonAmide 58, NCGC00185916
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 85.20
CHF 72.42
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 277.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H23N3O6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
453.53
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 72.42
Prezzo di listinoCHF 85.20Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=CC=CC(S(N2CCN(S(C3=CC=C(OCCO4)C4=C3)(=O)=O)CCC2)(=O)=O)=C1
InChI
1S/C19H23N3O6S2/c20-15-3-1-4-16(13-15)29(23,24)21-7-2-8-22(10-9-21)30(25,26)17-5-6-18-19(14-17)28-12-11-27-18/h1,3-6,13-14H,2,7-12,20H2
InChI key
GMHIOMMKSMSRLY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DASA-58 is a potent and selective activator of cancer-specific pyruvate kinase isoform PKM2 (hPKM2 AC50 = 38 nM, Emax = 82%), but not PKM1, PKR or PKL, that stabilizes PKM2 tetrameric conformation by targeting a site distinct from that of fructose-1,6-bis-phosphate (FBP). DASA-58 exhibits good aqueous solubility (51.2 μg/mL), decreases cellular lactate production and suppresses cell proliferation selectively under hypoxic conditions (30 μM; H1299, 1% O2). When administered in mice, DASA-58 is reported to exhibit anti-thrombotic efficacy in vivo (40 mg/kg via iv).
Potent and selective activator of cancer-specific pyruvate kinase PKM2 in vitro and in vivo, but not PKM1, PKR or PKL.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A2731SML2952SML2410
DASA-58 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2853
DASA-58
AMG 9810 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
A2731
AMG 9810
Tasisulam ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2952
Tasisulam
ABC99 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2410
ABC99
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)