Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 100.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 412.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H39N3O·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
458.08
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].N(C)(C)c1ccc(cc1)C3(CCCC3)CNC(=O)Nc2c(cccc2C(C)C)C(C)C.[H+]
InChI
1S/C27H39N3O.ClH/c1-19(2)23-10-9-11-24(20(3)4)25(23)29-26(31)28-18-27(16-7-8-17-27)21-12-14-22(15-13-21)30(5)6;/h9-15,19-20H,7-8,16-18H2,1-6H3,(H2,28,29,31);1H
InChI key
SDOOGTHIDFZUNM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ATR-101 (PD 132301-02; Nevanimibe HCl) is an orally active, potent and selective acyl-CoA:cholesterol acyltransferase 1 (ACAT1, SOAT1) inhibtior (IC50 = 52 nM; intestinal microsome from cholesterol-fed rabbits) that reduces plasma cholesterol in both acute (by 77%; 50 mg/kg po.) and chronic (by 80%; 10 mg/kg po.) cholesterol-fed rat models. In addition, ATR-101 is reported to exhibit therapeutic efficacy against adrenocortical carcinoma (ACC), congenital adrenal hyperplasia (CAH), and Cushing′s syndrome (CS).
Orally active, potent and selective acyl-CoA:cholesterol acyltransferase 1 (ACAT1, SOAT1) inhibtior.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?