Documenti fondamentali
SML0298
Sigma-Aldrich
PSNCBAM-1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(4-Chlorophenyl)-N′-[3-[6-(1-pyrrolidinyl)-2-pyridinyl]phenyl]-urea
Scegli un formato
5 MG
CHF 138.00
25 MG
CHF 377.00
CHF 138.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 138.00
25 MG
CHF 377.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H21ClN4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
CHF 138.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ccc(NC(=O)Nc2cccc(c2)-c3cccc(n3)N4CCCC4)cc1
InChI
1S/C22H21ClN4O/c23-17-9-11-18(12-10-17)24-22(28)25-19-6-3-5-16(15-19)20-7-4-8-21(26-20)27-13-1-2-14-27/h3-12,15H,1-2,13-14H2,(H2,24,25,28)
HDAYFSFWIPRJSO-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
PSNCBAM-1 is an allosteric, non-competitive antagonist of CB-1.
PSNCBAM-1 is an allosteric, non-competitive antagonist of CB-1. The compound blocks the effects of WIN 55212-2 and CP55940, and reduces food intake and weight gain in rats.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the Cannabinoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Thomas F Gamage et al.
Neuropharmacology, 125, 365-375 (2017-08-15)
While allosteric modulators of the cannabinoid type-1 receptor (CB
Articoli
We offer many products related to cannabinoid receptors for your research needs.