SML2744
Sitafloxacin sesquihydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
7-[(7S)-7-Amino-5-azaspiro[2.4]hept-5-yl]-8-chloro-6-fluoro-1-[(1R,2S)-2-fluorocyclopropyl]-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, hydrate (2:3), DU 6859 sesquihydrate, DU 6859a sesquihydrate, DU-6859 sesquihydrate, DU-6859a sesquihydrate, DU6859 sesquihydrate, DU6859a sesquihydrate
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C19H18ClF2N3O3.H2O/c20-14-15-8(17(26)9(18(27)28)5-25(15)12-4-10(12)21)3-11(22)16(14)24-6-13(23)19(7-24)1-2-19;/h3,5,10,12-13H,1-2,4,6-7,23H2,(H,27,28);1H2/t10-,12+,13+;/m0./s1
ANCJYRJLOUSQBW-JJZGMWGRSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3