Documenti fondamentali
SML1290
Sigma-Aldrich
PA-824
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(6S)- 6,7-Dihydro-2-nitro-6-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methoxy]-5H-Imidazo[2,1-b][1,3]oxazine, (6S)-2-Nitro-6-{[4-(trifluoromethoxy)benzyl]oxy}-6,7-dihydro-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazine, (S)-PA 824, PA 824, Pretomanid
Scegli un formato
10 MG
CHF 271.00
50 MG
CHF 1’080.00
CHF 271.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 271.00
50 MG
CHF 1’080.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12F3N3O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
359.26
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 271.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -40 to -48°, c = 1 in methanol
Colore
white to brown
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)CO[C@H]2C[n]3c(nc(c3)[N+](=O)[O-])OC2
InChI
1S/C14H12F3N3O5/c15-14(16,17)25-10-3-1-9(2-4-10)7-23-11-5-19-6-12(20(21)22)18-13(19)24-8-11/h1-4,6,11H,5,7-8H2/t11-/m0/s1
ZLHZLMOSPGACSZ-NSHDSACASA-N
Azioni biochim/fisiol
Anti-tuberculosis drug
PA-824 is a pro-drug that has an effect on both replicating and non-replicating Mycobacterium tuberculosis. It is activated by deazaflavin (cofactor F420)-dependent nitroreducase.[1]
PA-824 is an anti-tuberculosis drug that exhibits multiple mechanism of action, including both cell wall inhibition and respiratory poisoning.
PA-824 is an anti-tuberculosis drug.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The mechanism of action of PA-824: novel insights from transcriptional profiling.
Manjunatha U, et al.
Communicative & Integrative Biology, 2(3), 215-218 (2009)