Documenti fondamentali
SML2669
Sigma-Aldrich
ITK7
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
8-methyl-7-(prop-1-yn-1-yl)-2-((pyrimidin-2-ylthio)methyl)quinazolin-4(3H)-one
Scegli un formato
5 MG
CHF 118.00
25 MG
CHF 455.00
CHF 118.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 118.00
25 MG
CHF 455.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H14N4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
322.38
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 118.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=C(N=C(CSC2=NC=CC=N2)NC3=O)C3=CC=C1C#CC
Azioni biochim/fisiol
ITK7 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of PARP11 mono-ADP-ribosylation (MARylation) activity.
cell penetrant, potent and selective inhibitor of PARP11 mono-ADP-ribosylation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ilsa T Kirby et al.
Cell chemical biology, 25(12), 1547-1553 (2018-10-23)
Poly-ADP-ribose polymerases (PARPs1-16) play pivotal roles in diverse cellular processes. PARPs that catalyze poly-ADP-ribosylation (PARylation) are the best characterized PARP family members because of the availability of potent and selective inhibitors for these PARPs. There has been comparatively little success in