SML2571
CPHPC
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2′R)-Adipoyldi-D-proline, (R)-1-[6-[(R)-2-Carboxy-pyrrolidin-1-yl]-6-oxo-hexanoyl-]pyrrolidine-2-carboxylic acid, 1,1′-(1,6-Dioxo-1,6-hexanediyl)bis[D-proline], GSK 2315698, GSK-2315698, GSK2315698, Miridesap, R-1-[6-[R-2-carboxy-pyrrolidin-1-yl]-6-oxohexanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, Ro 63-8695, Ro-63-8695
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N2([C@H](CCC2)C(=O)O)C(=O)CCCCC(=O)N1[C@H](CCC1)C(=O)O
InChI
1S/C16H24N2O6/c19-13(17-9-3-5-11(17)15(21)22)7-1-2-8-14(20)18-10-4-6-12(18)16(23)24/h11-12H,1-10H2,(H,21,22)(H,23,24)/t11-,12-/m1/s1
HZLAWYIBLZNRFZ-VXGBXAGGSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)