SML2521
BRD6929
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(Acetylamino)-N-[2-amino-5-(2-thienyl)phenyl]benzamide, BRD6929, Compound 60, TPB
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(NC1=CC=C(C(NC2=C(N)C=CC(C3=CC=CS3)=C2)=O)C=C1)=O
InChI
1S/C19H17N3O2S/c1-12(23)21-15-7-4-13(5-8-15)19(24)22-17-11-14(6-9-16(17)20)18-3-2-10-25-18/h2-11H,20H2,1H3,(H,21,23)(H,22,24)
ABZSPJVXTTUFAA-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)