SML2412
EU1794-4
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[[(2-Amino-4,5-dihydro-4-oxo-5-thiazolyl)acetyl]amino]-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-[[(2-Imino-4-oxo-1,3-thiazolidin-5-yl)acetyl]amino]-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, EU 1794-4, Ethyl 2-(2-(2-imino-4-oxothiazolidin-5-yl)acetamido)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OCC)C1=C(SC2=C1CCCC2)NC(CC3SC(NC3=O)=N)=O
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3