SML2346
Ganciclovir
≥99% (HPLC), DMSO solution, viral DNA elongation inhibitor
Sinonimo/i:
Ganciclovir ready made solution, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6H-purin-6-one, 9-(1,3-Dihydroxy-2-propoxymethyl)guanine, DHPG
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Ganciclovir ready made solution, ≥99% (HPLC), 10 mM in DMSO
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
DMSO solution
Concentrazione
10 mM in DMSO
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[n]1(c2[nH]c(n[c](c2nc1)=O)N)COC(CO)CO
InChI
1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
IRSCQMHQWWYFCW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)