Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H28F4N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
572.55
UNSPSC Code:
41106609
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Letermovir, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(c(cc1)OC)N2[C@H](c3c(c(ccc3)F)N=C2N4CCN(CC4)c5cc(ccc5)OC)CC(=O)O
InChI
1S/C29H28F4N4O4/c1-40-20-6-3-5-19(16-20)35-11-13-36(14-12-35)28-34-27-21(7-4-8-22(27)30)23(17-26(38)39)37(28)24-15-18(29(31,32)33)9-10-25(24)41-2/h3-10,15-16,23H,11-14,17H2,1-2H3,(H,38,39)/t23-/m0/s1
InChI key
FWYSMLBETOMXAG-QHCPKHFHSA-N
Biochem/physiol Actions
Letermovir (AIC246) is an orally active, potent and selective human cytomegalovirus (HCMV) DNA terminase complex inhibitor that blocks HCMV replication (EC50 = 0.9-3.1 nM among 17 clinial HCMV isolates; EC50 = 1.6-3.9 nM against 6 AD169-derived drug-resistant variants) by interfering with viral DNA cleavage/packaging. Letermovir exhibits little potency toward MCMV (Smith), RCMV (Maastricht), VZV (Oka), HSV-1 (166v VP22-GFP), HSV-2 (01-6332), HHV-6 (typeA-GS) or EBV (B95-8) (MCMV EC50 = 4.5 µM, all other EC50 >10 µM).
Orally active, potent and selective human cytomegalovirus DNA terminase complex inhibitor that interfers with HCMV DNA cleavage and packaging.
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver,Blood,spleen
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?