Documenti fondamentali
SML2309
Sigma-Aldrich
Oxaphenamide
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-N-(4-hydroxyphenyl)benzamide, 4′-Hydroxysalicylanilide, Osalmide, Oxaphenamide, p-hydroxyphenylsalicylamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 68.40
CHF 68.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 68.40
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H11NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 68.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(c2ccc(cc2)O)C(=O)c1c(cccc1)O
InChI
1S/C13H11NO3/c15-10-7-5-9(6-8-10)14-13(17)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,15-16H,(H,14,17)
LGCMKPRGGJRYGM-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Osalmid is a potent inhibitor of ribonucleotide reductase small subunit M2 (RRM2) that potently inhibits HBV DNA and cccDNA synthesis in HepG2.2.15 cells. Osalmid inhibits RR (ribonucleotide reductase) activity in vivo, and exhibits synergistic effect with lamivudine on inactivation mutant HBV strain. Osalmid is a biliation activator (choleretic agent), but a mechanism of this activity remains unknown.
potent inhibitor of ribonucleotide reductase small subunit M2 (RRM2) that potently inhibits HBV DNA and cccDNA synthesis; choleretic agent
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)