Vai a
SML2809
WNK463
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(1,1-Dimethylethyl)-1-[1-[5-[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-2-pyridinyl]-4-piperidinyl]-1H-imidazole-5-carboxamide, N-tert-Butyl-1-(1-(5-(5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)pyridin-2-yl)piperidin-4-yl)-1H-imidazole-5-carboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 111.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 425.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H24F3N7O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
463.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 111.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1nnc([o]1)c2cnc(cc2)N3CCC(CC3)[n]4cncc4C(=O)NC(C)(C)C
InChI
1S/C21H24F3N7O2/c1-20(2,3)27-17(32)15-11-25-12-31(15)14-6-8-30(9-7-14)16-5-4-13(10-26-16)18-28-29-19(33-18)21(22,23)24/h4-5,10-12,14H,6-9H2,1-3H3,(H,27,32)
InChI key
HWSHOMMVLGBIDN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, highly selective & potent ATP-competitive inhibitor against with-No-Lysine (K) kinases WNK1-4 with in vivo efficacy in rodent models of hypertension.
WNK463 is a high-affinity, ATP-competitive inhibitor against with-No-Lysine (K) kinases (hWNK1/3/4 IC50 = 5/6/9 nM with MBP & 1 μM ATP, hWNK2 IC50 = 1 nM with MBP & 2 μM ATP, hWNK1 IC50 = 41 nM with OSR1 & 0.5 μM ATP; hWNK1/4 KD = 3.71/3.84 by SPR), exhibiting weak affinity against only two other human kinases among a panel of 442. WNK463 downregulates the overexpressed OSR1 phosphorylation level in HEK293 cells (IC50 = 106 nM; 1 hr) and displays in vivo efficacy in rodent hypertension models (1-10 mg/kg in rats p.o., 10 mg/kg in hWNK1 transgenic mice p.o.) with good orally availability (F = 100%/mice & 74%/rats post 1.5 mg/kg p.o.).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HPA016500SML1352JRD0443
WNK463 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2809
WNK463
CINK4 ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1352
CINK4
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
≥95% (HPLC)
description
AldrichCPR
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
white to light brown
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. What is the recommended storage temperature for item SML2809 after it is reconstituted in DMSO?
    1 answer
    1. Stock solution can be stored below -20℃ for several months. For higher solubility, warming the tube at 37 ℃ and shaking it in the ultrasonic bath is recommended.