Vai a
SML2237
Ormeloxifene
≥95% (HPLC), SERM modulator, film or powder or oil
Sinonimo/i:
(trans)-1-[2-[p-(7-methoxy-2,2-dimethyl-3-phenyl-4-chromanyl)phenoxy]ethyl]pyrrolidine, 3,4-trans-2,2-Dimethyl-3-phenyl-4-[p-(β-pyrrolidinoethoxy)phenyl]-7-methoxychroman, Centchroman, rel-1-[2-[4-[(3R,4R)-3,4-Dihydro-7-methoxy-2,2-dimethyl-3-phenyl-2H-1-benzopyran-4-yl]phenoxy]ethyl]pyrrolidine, trans-Centchroman
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 104.00
CHF 88.40
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 418.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H35NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
457.60
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film or powder (or oil)
CHF 88.40
Prezzo di listinoCHF 104.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Ormeloxifene, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
film or powder (or oil)
color
colorless to yellow-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC([C@@H](C1=CC=CC=C1)[C@@H]2C3=CC=C(OCCN4CCCC4)C=C3)(C)OC5=C2C=CC(OC)=C5
InChI
1S/C30H35NO3/c1-30(2)29(23-9-5-4-6-10-23)28(26-16-15-25(32-3)21-27(26)34-30)22-11-13-24(14-12-22)33-20-19-31-17-7-8-18-31/h4-6,9-16,21,28-29H,7-8,17-20H2,1-3H3/t28-,29+/m1/s1
InChI key
XZEUAXYWNKYKPL-WDYNHAJCSA-N
Biochem/physiol Actions
Ormeloxifene (Centchroman) is a non-steroidal selective estrogen receptor modulator (SERM) that exhibit anticancer activity. Ormeloxifene suppresses the ovariectomy-induced bone resorption in rats.
non-steroidal selective estrogen receptor modulator (SERM)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
H6278H7904SML2607
Ormeloxifene ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2237
Ormeloxifene
description
≥95% (HPLC)
description
≥70% Z isomer (remainder primarily E-isomer)
description
≥98% Z isomer
description
≥98% (HPLC)
form
film or powder (or oil)
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
colorless to yellow-white
color
-
color
-
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)