Documenti fondamentali
SML2150
Sigma-Aldrich
AZ6102
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
rel-2-[4-[6-[(3R,5S)-3,5-Dimethyl-1-piperazinyl]-4-methyl-3-pyridinyl]phenyl]-3,7-dihydro-7-methyl-4H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
Scegli un formato
5 MG
CHF 62.40
25 MG
CHF 252.00
CHF 62.40
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 62.40
25 MG
CHF 252.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H28N6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
428.53
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 62.40
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1C=CC2=C1N=C(C3=CC=C(C4=CN=C(N5C[C@H](C)N[C@H](C)C5)C=C4C)C=C3)NC2=O
Azioni biochim/fisiol
AZ6102 is a potent and selective Tankyrase 1/2 (TAMKS1/2) inhibitor that has 100-fold selectivity against other PARP family enzymes. AZ6102 is moderately orally bioavailable in rat and mice.
bioavailable, potent and selective Tankyrase 1/2 (TAMKS1/2) inhibitor
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jeffrey W Johannes et al.
ACS medicinal chemistry letters, 6(3), 254-259 (2015-03-31)
The canonical Wnt pathway plays an important role in embryonic development, adult tissue homeostasis, and cancer. Germline mutations of several Wnt pathway components, such as Axin, APC, and ß-catenin, can lead to oncogenesis. Inhibition of the poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) catalytic