182200
βARK1 Inhibitor
The βARK1 Inhibitor, also referenced under CAS 24269-96-3, controls the biological activity of βARK1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
βARK1 Inhibitor, β-Adrenergic Receptor Kinase1 Inhibitor, GRK2 Inhibitor, Methyl 5-[2-(5-nitro-2-furyl)vinyl]-2-furoate
Scegli un formato
CHF 152.00
Spedizione prevista il25 marzo 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 152.00
Spedizione prevista il25 marzo 2025
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow to orange
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
methanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1[o]c(cc1)\C=C\c2[o]c(cc2)C(=O)OC
InChI
1S/C12H9NO6/c1-17-12(14)10-6-4-8(18-10)2-3-9-5-7-11(19-9)13(15)16/h2-7H,1H3/b3-2+
YDJPHSNZGRVPCK-NSCUHMNNSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
βARK1 (β-Adrenergic Receptor Kinase 1)
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1