Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 90.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H20F2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.32
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
CHF 90.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to light brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CC(C)C)C1=CC=C(OC(F)F)C(OC2CCOC2)=C1
InChI key
IXURVUHDDXFYDR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Anti-inflammatory phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibitor
Roflupram (FFPM) is a potent anti-inflammatory phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibitor that was found to suppress inflammasome activation in microglial cells by enhancing autophagy. In microglial BV-2 cells roflupram enhanced the level of microtubule-associated protein 1 light chain 3 II (LC3-II) and decreased the autophagy receptor ubiquitin-binding protein p62 (SQSTM1), enhancing autophagy, reducing the activation of inflammasome and suppressing the production of IL-1β. Roflupram (FFPM) was found to reverse learning and memory deficits in APP/PS1 transgenic mice.
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form oil | form oil | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| color colorless to light brown | color colorless to yellow | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?