SML2095
Nalfurafine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2E)-N-[(5α,6β)-17-(cyclopropylmethyl)- 3,14-dihydroxy- 4,5-epoxymorphinan- 6-yl]- 3-(3-furyl)-N-methylacrylamide hydrochloride, AC-820 HCl, TRK-820 HCl
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C28H32N2O5.ClH/c1-29(23(32)7-4-18-9-13-34-16-18)20-8-10-28(33)22-14-19-5-6-21(31)25-24(19)27(28,26(20)35-25)11-12-30(22)15-17-2-3-17;/h4-7,9,13,16-17,20,22,26,31,33H,2-3,8,10-12,14-15H2,1H3;1H/b7-4+;/t20-,22-,26+,27+,28-;/m1./s1
DJSFYNINGIMKAG-FQJQBBMWSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)