This chemical can be stored In solvent (DMSO) at -80°C for 6 months or at -20°C for 1 month.
SML2030
Tasimelteon
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(1R, 2R)-N-[2- (2,3-Dihydrobenzofuran-4-yl)cyclopropylmethyl]propanamide, BMS-214778, Hetlioz, MA 1, N-[[(1R,2R)-2-(2,3-Dihydro-4-benzofuranyl)cyclopropyl]methyl]propanamide, VEC-162
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(CC)NC[C@@H]1C[C@H]1C2=C3C(OCC3)=CC=C2
InChI
1S/C15H19NO2/c1-2-15(17)16-9-10-8-13(10)11-4-3-5-14-12(11)6-7-18-14/h3-5,10,13H,2,6-9H2,1H3,(H,16,17)/t10-,13+/m0/s1
PTOIAAWZLUQTIO-GXFFZTMASA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
How to storage tasimelteon after dissolving?
1 answer-