Vai a
L2407
Luzindole
≥90%, melatonin receptor antagonist
Sinonimo/i:
N-Acetyl-2-benzyltryptamine, N-[2-[2-(Phenylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethyl]acetamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 178.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H20N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.37
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90%
CHF 178.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Luzindole, ≥90%
Quality Segment
assay
≥90%
solubility
DMSO: 5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NCCc1c(Cc2ccccc2)[nH]c3ccccc13
InChI
1S/C19H20N2O/c1-14(22)20-12-11-17-16-9-5-6-10-18(16)21-19(17)13-15-7-3-2-4-8-15/h2-10,21H,11-13H2,1H3,(H,20,22)
InChI key
WVVXBPKOIZGVNS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Luzindole has been used as a MT1/MT2 receptor antagonist to detect the role of the melatonin receptor in neutrophil migration
Biochem/physiol Actions
Luzindole is a melatonin (mel) receptor antagonist. It has higher affinity towards the Mel 1b receptor than the Mel 1a receptor subtype.
Features and Benefits
This compound is featured on the Melatonin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0248SML0204SML0243
Luzindole ≥90%
Sigma-Aldrich
L2407
Luzindole
Zolmitriptan ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0248
Zolmitriptan
MS-1020 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0204
MS-1020
ML169 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0243
ML169
assay
≥90%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL at 60 °C
solubility
DMSO: >5 mg/mL
Gene Information
human ... MTNR1A(4543), MTNR1B(4544)
Gene Information
human ... HTR1B(3351), HTR1D(3352)
Gene Information
-
Gene Information
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)