SML1912
GSK461364A
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-5-(6-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-3-(1-(2-(trifluoromethyl)phenyl)ethoxy)thiophene-2-carboxamide, 5-[6-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]-1H-benzimidazol-1-yl]-3-[(1R)-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-2-thiophenecarboxamide, GSK461364
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1CCN(CC2=CC3=C(N=CN3C4=CC(O[C@@H](C5=C(C=CC=C5)C(F)(F)F)C)=C(C(N)=O)S4)C=C2)CC1
InChI
1S/C27H28F3N5O2S/c1-17(19-5-3-4-6-20(19)27(28,29)30)37-23-14-24(38-25(23)26(31)36)35-16-32-21-8-7-18(13-22(21)35)15-34-11-9-33(2)10-12-34/h3-8,13-14,16-17H,9-12,15H2,1-2H3,(H2,31,36)/t17-/m1/s1
ZHJGWYRLJUCMRT-QGZVFWFLSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3