SML1710
Talniflumate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid 1,3-dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranyl ester
Scegli un formato
CHF 77.40
Scegli un formato
About This Item
CHF 77.40
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(ccc1)Nc2ncccc2C(=O)OC3OC(=O)c4c3cccc4
InChI
1S/C21H13F3N2O4/c22-21(23,24)12-5-3-6-13(11-12)26-17-16(9-4-10-25-17)19(28)30-20-15-8-2-1-7-14(15)18(27)29-20/h1-11,20H,(H,25,26)
ANMLJLFWUCQGKZ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)