Documenti
643963
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-nitrotoluene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.58
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.564 (lit.)
P. eboll.
219 °C (lit.)
Punto di fusione
24-28 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(c(Cl)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,1H3
KGSQRFPDZCBVBS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3