1.16892
Ammonium Test Strips, reflectometric
0.2-7.0 mg/L (NH₄⁺), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Sinonimo/i:
Ammonium chemical test strips, Ammonium test strip for instrument reader
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Ammonium Test, reflectometric, 0.2-7.0 mg/L (NH4+), for use with REFLECTOQUANT®
Descrizione
quantitative
Livello qualitativo
Analiti specifici
ammonium
Campo di misura
0.2-7.0 mg/L (NH4+)
Compatibilità
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Metodo di rivelazione
reflectometric
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Risultati analitici
Assay
- standard 1:
0.4 - 0.6 mg/l
- standard 2: 2.2 - 2.8 mg/l
- standard 3: 5.4 - 6.6 mg/l
Note legali
Avvertenze
Danger
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
I clienti hanno visto anche
Articoli
Step-by-step accurate reflectometric determination of ammonium in wastewater with Nessler’s reagent or Indophenol blue using Reflectroquant®system and test strips.
Procedura guidata per la determinazione fotometrica degli ioni ammonio nelle acque reflue con il reattivo di Nessler o il blu d’indofenolo, utilizzando il sistema Reflectroquant® con strisce reattive.