SML1542
Sitamaquine tosylate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-Methoxy-8-(6-diethylaminohexylamine)-4-methylquinoline tosylate, N-[6-(Diethylamino)hexyl]-6-methoxy-4-methylquinolin-8-amine tosylate, N1,N1-Diethyl-N6-(6-methoxy-4-methyl-8-quinolinyl)-1,6-hexanediamine tosylate, NSC 2452, WR-6026
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 15 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=C(C=C(OC)C=C2NCCCCCCN(CC)CC)C2=NC=C1.CC3=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C3
InChI
1S/C21H33N3O.C7H8O3S/c1-5-24(6-2)14-10-8-7-9-12-22-20-16-18(25-4)15-19-17(3)11-13-23-21(19)20;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h11,13,15-16,22H,5-10,12,14H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
LOBPWLFCZDGYKW-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3