Documenti fondamentali
SML1451
Sigma-Aldrich
MI192 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(2-Aminophenyl)-4-[(3,4-dihydro-4-methylene-1-oxo-2(1H)-isoquinolinyl)methyl]-benzamide hydrochloride, MI-192 hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H21N3O2 · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
383.44 (free base basis)
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to light brown
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=C(CN1CC2=CC=C(C(NC3=CC=CC=C3N)=O)C=C2)C4=CC=CC=C4C1=O
InChI
1S/C24H21N3O2/c1-16-14-27(24(29)20-7-3-2-6-19(16)20)15-17-10-12-18(13-11-17)23(28)26-22-9-5-4-8-21(22)25/h2-13H,1,14-15,25H2,(H,26,28)
GTLTXEIKQVWSRF-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
MI192 is a potent and selective histone deacetylase 3 (HDAc 3) inhibitor that inhibits IL-6 production in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from rheumatoid arthritis (RA) but not healthy PBMCs.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3