Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 399.00 CHF 339.15 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H18Cl2N2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.12
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 339.15
Prezzo di listinoCHF 399.00Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: >15 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.Cl.CN1CCN(CC1)CCc2ccc(Cl)c(Cl)c2
InChI
1S/C13H18Cl2N2.2ClH/c1-16-6-8-17(9-7-16)5-4-11-2-3-12(14)13(15)10-11;;/h2-3,10H,4-9H2,1H3;2*1H
InChI key
NXFDBTLQOARIMH-UHFFFAOYSA-N
Application
BD 1063 dihydrochloride has been used as a sigma-1 receptor (S1R) antagonist:
- to study the in vitro and in vivo protective action of S1R against ferroptosis in hepatocellular carcinoma cells
- in a comparative evaluation of its anti-hyperalgesic action with that of the effects of N-(2-morpholin-4-yl-ethyl)-2-(1-naphthyloxy) acetamide (NMIN) in a chronic constriction injury model (CCI)
- to study the contribution of sigma receptors inhibition to the neuroprotective effects of memantine against amyloid-beta (Aβ)-induced neurotoxicity in SH-SY5Y cells
Biochem/physiol Actions
BD 1063 is a potent sigma(1) receptor antagonist.
BD 1063 is a potent sigma(1) receptor antagonist; approximately 50-fold selective for sigma-1 over sigma-2 and 100-fold or more selective over 9 other tested neurotransmitter receptors. BD 1063 has been shown to antagonize cocaine efffects.
Other Notes
air sensitive
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description wire, diam. 0.25 mm, ≥99.9% trace metals basis |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99.9% trace metals basis |
| form powder | form wire |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. - |
| storage condition desiccated | storage condition - |
| solubility H2O: >15 mg/mL | solubility - |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?